missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ GANT 61

Beskrivning
GLI antagonist that inhibits GLI1 and GLI2-induced transcription (IC50 ∽ 5 μM). Inhibits the hedgehog (Hh) signaling pathway downstream of SMO and SUFU causing GLI1 nuclear accumulation. Displays antiproliferative and antitumor activity in vivo. Inhibits the pluripotency factors Oct4, Sox-2, Nanog and c-Myc in pancreatic cancer stem cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GANT 61 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 429.61 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.612 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?