missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ GANT 61
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18034332
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18034332 50 mg
18033992 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18034332 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3191/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

GLI antagonist; inhibits Hedgehog (Hh) signaling

GLI antagonist that inhibits GLI1 and GLI2-induced transcription (IC50 ∽ 5 μM). Inhibits the hedgehog (Hh) signaling pathway downstream of SMO and SUFU causing GLI1 nuclear accumulation. Displays antiproliferative and antitumor activity in vivo. Inhibits the pluripotency factors Oct4, Sox-2, Nanog and c-Myc in pancreatic cancer stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 500579-04-4
Molekylformel C27H35N5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GANT 61
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 429.61
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 429.612
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.