Läs mer
R&D Systems™ GAPDH Primer
Produktkod. 18236213 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Produktkod. Kvantitet
18236213 0.2 mL
1 options
Produktkod. 18236213 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP171650SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    983.85 SEK / 0.2ml
    Save 61.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.2 mL
För användning med (applikation) ChIP
Typ Primer