missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ GAPDH Recombinant Protein Antigen

Produktkod. 18245804 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18245804

Brand: Novus Biologicals™ NBP259025PEP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human GAPDH. The GAPDH Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Gen-ID (Entrez) 2597
Art Human
Renhet >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
För användning med (applikation) Antibody Competition
Gene Alias aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Gensymbol GAPDH
Molekylvikt (g/mol) 24 kDa
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Källa E. coli
Specifik reaktivitet This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-54336. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.