Läs mer
Gardenoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gardenoside |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O11/c1-25-14(23)8-5-26-15(10-7(8)2-3-17(10,24)6-19)28-16-13(22)12(21)11(20)9(4-18)27-16/h2-3,5,7,9-13,15-16,18-22,24H,4,6H2,1H3/t7-,9-,10-,11-,12+,13-,15+,16+,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 404.1319 |