Läs mer
Gardner (ASTM D1544, D6166) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Full Traceability to International Standards
- 500mL Pack Size supplied with MSDS
- 18 months shelf life
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Color Reference Standard |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- GARDNER COLOUR STANDARDS
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: white oil 2
Nominal values quoted