Läs mer
Cole-Parmer™ Gardner Denver™ Vakuum/tryckmembranpump
Produktkod. 13346259 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
33,6 l/min. Max.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
13346259 33,6 l/min. Max. Varje
1 options
Produktkod. 13346259 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7920040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Våta delar är belagda med PTFE för att klara dina tuffaste applikationer
  • Lätt aluminiumkonstruktion och kompakt storlek gör pumpar idealiska för bänkapplikationer som vakuumfiltrering.
  • Pumpar med mätare och regulatorer ger dig mer kontroll över dina vakuum-/tryckapplikationer.
  • Inkludera sugkoppsfötter och en 6-fots nätsladd med inbyggd strömbrytare (115 VAC-modellerna har jordad kontakt, 220 VAC- och DC-modellerna har skalade ändar).
Specifikationer
Max. Vakuum 178.3 mmHg
Hästkraft 1/10 hp
Motortyp Permanent magnet
Amperage 5 A
Beskrivning Portstorlek: 1/8 tum. NPT(F)
Material PTFE
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Flödeshastighet 33,6 l/min. Max.
Total höjd (metrisk) 120.7 mm
Total längd (metrisk) 18.73 mm