Läs mer
Garenoxacin Mesylate hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Garenoxacin Mesylate hydrate (BMS284756 Mesylate hydrate) is a novel oral des-fluoro(6) quinolone with potent antimicrobial activity, against common respiratory pathogens, including resistant strains.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Garenoxacin Mesylate hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 223652-90-2 |
| Färg | Ash Gray |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26F2N2O8S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BMS284756 Mesylate hydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (185.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (23.13 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |