Läs mer
Garlic Extract (Contains Diallyl Trisulfide, Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Garlic Extract (Technical Grade) |
| CAS | 8008-99-9 |
| Molekylformel | C6H10S3 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | C=CCSSSCC=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.3 |