Läs mer
Invitrogen™ Gas6 Människan ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 16392024
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16392024 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 16392024 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01012291901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Gas6 Simplex ProcartaPlex Kit mäter Gas6-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
The Human Gas6 Simplex ProcartaPlex Kit mäter Gas6-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex Analyser för Luminex Plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Gas6 [53]
Analyskänslighet Såsom bestämt för parti 1: 45,4 pg/ml
Analysintervall Såsom bestämt för parti 1: 83 till 338 500 pg/ml
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen Specifik för tillväxtstopp 6
Gene Alias AXSF; AXLLG
Gen-ID (Entrez) 2621
Gensymbol GAS6
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Tillväxtstoppspecifikt protein 6
Protein subtyp AXL-receptortyrosinkinasligand
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
UniProt ID Q14393
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor Human Standard Mix S1 (lyofiliserad)
Förvara vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.