Läs mer
Wld Tec™ Fuego Pro SCS gasbrännare
Beskrivning
- Knapp- eller fotpedalsfunktion
- Gasinloppsfilter
- DVGW godkänd
- Animerad grafisk visning
- Batteridriftalternativ
- Gasförbrukningsdisplay
- Modern design
- Låg kapsling främjar arbetskomfort
- Minskad luftdistrubans
- Avtagbart brännarhuvud för rengöring
- Integrerad dränering
- Universell
- Tar emot stationär naturgas och propan-/butangas, patrongas eller gasflaskor
- Säkert
- Överhettningsskydd
- Kontinuerlig kontroll av brännarhuvudet
- Upptäckt av tillstoppning av brännarhuvudet
- Kvarvarande värmedisplay
- Automatisk avstängningsfunktion förhindrar oavsiktlig antändning av lågan när brännaren inte har varit tänd på längre tid
- Akustiska signaler
- Miljömedvetet
- Energieffektivitet enligt de senaste standarderna
- Återtagandegaranti
- Äldre WLD-TEC-brännare kommer att tas tillbaka och kasseras på ett miljövänligt sätt
- Robust
- Rostfri stålkonstruktion sträcker sig även till reglagen och gasanslutningen
- Värmetålig glasskärm
Obs: Fotpedal ingår inte; Säljs separat (se 10263283).
Specifikationer
Specifikationer
| Gastyp | Butan, Naturgas, Propan |
| Längd (metrisk) | 103 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 49 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flytande gas) |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 700 g |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Produkttyp | Laboratoriegasbrännare |