Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografi 3-portar SilFlow Anordning
Produktkod. 15297508 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15297508 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 15297508 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60201398
Beräknad leverans: 18-11-2026
Byt din GC utan att behöva ventilera med hjälp av Thermo Scientific™ 3-portar SilFlow™ Anordning.
Byt din GC utan att behöva ventilera med hjälp av Thermo Scientific™ 3-portar SilFlow™ Anordning. Denna enhet består av en gasmodul med mikrofluidik och Thermo Scientific™ SilTite™ FingerTite beslag för enkel montering och en pålitlig tätning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 3-portar SilFlow MCD
Beskrivning 3-portar SilFlow MCD (0,25/0,32)
Kvantitet 1 st.
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.