Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografi 3-portar SilFlow Ersättningsdelar
Produktkod. 15270339 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
FingerTite-verktyg
Silflow nötter
Skoning
För användning med (utrustning):
3-portar SilFlow Anordning
OD 0,36 mm (ID 0,25 mm) Kolonner
OD 0,45 mm (ID 0,32 mm) Kolonner
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15270339 Skoning OD 0,36 mm (ID 0,25 mm) Kolonner Paket med 10
15277488 Silflow nötter 3-portar SilFlow Anordning Paket med 10
15280339 Skoning OD 0,45 mm (ID 0,32 mm) Kolonner Paket med 10
15207518 FingerTite-verktyg 3-portar SilFlow Anordning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15270339 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29063466
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Byt din GC-kolumn i GC-MS utan att behöva ventilera.
Behåll tillförlitligheten med 3-Port SilFlow reservdelar när du gör din nästa beställning.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning SilFlow fingertäta hylsor
Kvantitet 10-pack
För användning med (utrustning) OD 0,36 mm (ID 0,25 mm) Kolonner
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.