Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografi 3-portar SilFlow Ersättningsdelar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Byt din GC-kolumn i GC-MS utan att behöva ventilera.
Behåll tillförlitligheten med 3-Port SilFlow reservdelar när du gör din nästa beställning.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| Beskrivning | SilFlow fingertäta hylsor |
| För användning med (utrustning) | OD 0,45 mm (ID 0,32 mm) Kolonner |
| Kvantitet | 10-pack |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.