Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografispruta SMART för TriPlus™ RSH SMART autosampler
Produktkod. 17953601 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10μ L
Produktkod. Volym (metrisk)
17953601 10μ L
1 options
Produktkod. 17953601 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365QR1000SM
Beräknad leverans: 11-01-2027
Använd dessa gaskromatografisprutor inbäddade med ett ID-chip för att spåra del- och batchnummer, användning och historik för att öka dataförtroendet och säkerställa systemefterlevnad.
Använd den unika teknologin gaskromatografisprutor Thermo Scientific™ SMART som ett spårbart användningsbaserat tillvägagångssätt för gaskromatografi (gaskromatografi) med spruthantering, vilket resulterar i ökad tillförlitlighet, instrumentets uppehållstid, förtroende för resultaten och full spårbarhet.
SMART Tekniska fördelar:
  • Öka förtroendet för analytiska resultat
  • Säkerställ felfri användning av sprutor genom automatisk identifiering
  • Stöd GLP ackreditering med spårbar användningshistorik
  • Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
  • Underlätta spruthantering med en färgkodad hälsonotisinstrumentpanel integrerad i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat)
Produkttyp spruta
Volym (metrisk) 10μ L
Graderad Ja