Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografislang
Produktkod. 15204613 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
Koppar
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum
0,02 tum
0,03 tum
0,04 tum
0,065 tum.
0,085 tum.
0,19 tum
0,21 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/16 tum
1/4 tum
1/8 tum
Beskrivning:
25 fot Längd
50 fot Längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15204613
Brand: Thermo Scientific™ 60181638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hitta koppar- och rostfritt stålrör i en mängd olika storlekar för att röra ditt gaskromatografisystem (GC).
Hitta koppar och rostfritt stål Thermo Scientific™ Gaskromatografislangar i en mängd olika storlekar för att lägga till ditt gaskromatografisystem (GC).
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gaskromatografislang
Material Rostfritt stål
Beskrivning 25 fot Längd
Diameter (engelska) Inre 0,085 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.