Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografislang
Produktkod. 15244603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
Koppar
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum
0,02 tum
0,03 tum
0,04 tum
0,065 tum.
0,085 tum.
0,19 tum
0,21 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/16 tum
1/4 tum
1/8 tum
Beskrivning:
15 meter. Längd
25 fot Längd
50 fot Längd
7,5 meter. Längd
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Beskrivning Förpackningsstorlek
15244603 Koppar 0,065 tum. 1/8 tum 50 fot Längd Varje
15254603 Koppar 0,19 tum 1/4 tum 15 meter. Längd Varje
15264603 Rostfritt stål 0,01 tum 1/16 tum 7,5 meter. Längd Varje
15274603 Rostfritt stål 0,02 tum 1/16 tum 7,5 meter. Längd Varje
15284603 Rostfritt stål 0,03 tum 1/16 tum 7,5 meter. Längd Varje
15294603 Rostfritt stål 0,04 tum 1/16 tum 7,5 meter. Längd Varje
15204613 Rostfritt stål 0,085 tum. 1/8 tum 25 fot Längd Varje
15214613 Rostfritt stål 0,21 tum 1/4 tum 7,5 meter. Längd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15244603 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60181632
Beräknad leverans: 18-11-2026
Hitta koppar- och rostfritt stålrör i en mängd olika storlekar för att röra ditt gaskromatografisystem (GC).
Hitta koppar och rostfritt stål Thermo Scientific™ Gaskromatografislangar i en mängd olika storlekar för att lägga till ditt gaskromatografisystem (GC).
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gaskromatografislang
Material Koppar
Beskrivning 50 fot Längd
Diameter (engelska) Inre 0,065 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
För användning med (utrustning) Gaskromatografisystem
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.