Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografislang
Produktkod. 15254603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
Koppar
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum
0,02 tum
0,03 tum
0,04 tum
0,065 tum.
0,085 tum.
0,19 tum
0,21 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/16 tum
1/4 tum
1/8 tum
Beskrivning:
25 fot Längd
50 fot Längd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15254603
Brand: Thermo Scientific™ 60181633
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hitta koppar- och rostfritt stålrör i en mängd olika storlekar för att röra ditt gaskromatografisystem (GC).
Hitta koppar och rostfritt stål Thermo Scientific™ Gaskromatografislangar i en mängd olika storlekar för att lägga till ditt gaskromatografisystem (GC).
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gas Chromatography Tubing
Material Koppar
Beskrivning 50 fot Längd
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (engelska) Yttre 1/4 tum
För användning med (utrustning) Gas Chromatography Systems
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.