Läs mer
Thermo Scientific™ Gaskromatografislang
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Hitta koppar och rostfritt stål Thermo Scientific™ Gaskromatografislangar i en mängd olika storlekar för att lägga till ditt gaskromatografisystem (GC).
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gas Chromatography Tubing |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | 25 fot Längd |
| Diameter (engelska) Inre | 0,02 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum |
| För användning med (utrustning) | Gas Chromatography Systems |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.