Läs mer
OHAUS™ Gascylinderbänkstöd
Handla allt Ohaus Produkter
Höjd (metrisk):
159,000 mm
165,000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
Specifica
Specifica
| Typ | Bänkstöd |
| Material | Gjuten aluminium |
| För användning med (applikation) | Gascylinderstöd |
| Beskrivning | Klämma, stöd, 711 bänk, CLR-711 |
| Höjd (metrisk) | 159,000 mm |
| Höjd (engelska) | 6,25 tum. |
| Längd (engelska) | 3,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 83 mm |
| Bredd (engelska) | 5,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 133.00 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto