Läs mer
asecos™ Gascylinderskåp G-OD
Produktkod. 15945746 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
1 rullande ramp
Standard inredningsutrustning för 2 x 50 liters gasflaskor
Standard inredningsutrustning för 5 x 50 liters gasflaskor
Standardinredningsutrustning för 3 x 50 liters gasflaskor
Dörr stil:
Fast fönster
Fast fönster, Högerhängd
Vinge, Fönster med gångjärn
Vinge, Högerhängd, Fönster med gångjärn
Vinge, Högerhängd, Without Window
Vinge, Utan fönster
Antal dörrar:
1
2
Bärande kapacitet:
2 x 50 L gascylindrar
3 x 50 l gasflaskor
5 x 50 L gascylindrar
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Dörr stil Antal dörrar Bärande kapacitet unitSize
15945746 1 rullande ramp Vinge, Högerhängd, Without Window 1 2 x 50 L gascylindrar Varje
15536895 Standard inredningsutrustning för 2 x 50 liters gasflaskor Vinge, Högerhängd, Without Window 1 2 x 50 L gascylindrar Varje
15935746 1 rullande ramp Vinge, Utan fönster 2 5 x 50 L gascylindrar Varje
15526895 Standard inredningsutrustning för 5 x 50 liters gasflaskor Vinge, Utan fönster 2 3 x 50 l gasflaskor Varje
15916026 1 rullande ramp Fast fönster, Högerhängd 1 2 x 50 L gascylindrar Varje
15926026 Standardinredningsutrustning för 3 x 50 liters gasflaskor Fast fönster, Högerhängd 1 2 x 50 L gascylindrar Varje
15976016 1 rullande ramp Fast fönster 2 3 x 50 l gasflaskor Varje
15946016 1 rullande ramp Fast fönster 2 5 x 50 L gascylindrar Varje
15986016 Standard inredningsutrustning för 2 x 50 liters gasflaskor Fast fönster 2 3 x 50 l gasflaskor Varje
15936026 1 rullande ramp Vinge, Högerhängd, Fönster med gångjärn 1 2 x 50 L gascylindrar Varje
15946026 Standardinredningsutrustning för 3 x 50 liters gasflaskor Vinge, Högerhängd, Fönster med gångjärn 1 2 x 50 L gascylindrar Varje
15996016 1 rullande ramp Vinge, Fönster med gångjärn 2 3 x 50 l gasflaskor Varje
15956016 1 rullande ramp Vinge, Fönster med gångjärn 2 5 x 50 L gascylindrar Varje
15906026 Standardinredningsutrustning för 3 x 50 liters gasflaskor Vinge, Fönster med gångjärn 2 3 x 50 l gasflaskor Varje
15966016 Standardinredningsutrustning för 3 x 50 liters gasflaskor Vinge, Fönster med gångjärn 2 5 x 50 L gascylindrar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Endast för utomhusbruk
Produktkod. 15945746 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3070101532671
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för utomhusbruk
Säker och godkänd utomhusförvaring av brandfarliga eller giftiga gaser
  • Robust konstruktion och lång livslängd: helt galvaniserad och pulverlackerad strukturerad yta och bas i rostfritt stål
  • Ingen obehörig användning: låsbar vridspak (dörrar finns även med profilcylinder, kompatibel med låssystem)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Enkel montering av anslutningsrör och gaskopplingar: genomföringspunkter i skåpets tak
  • Ventilation: effektiv ventilation genom öppningar under dörrarna och vid bakväggen
Specifikationer
Konfiguration 1 rullande ramp
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 370 mm
Mått (D x B x H) Inredning 370 x 695 x 2070 mm
Mått (D x B x H) 400 x 706 x 2149 mm
Dörr stil Vinge, Högerhängd, Without Window
För användning med (applikation) Säker och godkänd utomhusförvaring av brandfarliga eller giftiga gaser
Höjd (metrisk) Exteriör 2149 mm
Höjd (metrisk) interiör 2070 mm
Bärande kapacitet 2 x 50 L gascylindrar
Modell GOD.215.070.R
Antal dörrar 1
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 105.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 706 mm
Bredd (metrisk) Interiör 695 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 15,75 tum
Höjd (engelska) Exteriör 84,61 tum
Material Stål
Produkttyp Gascylinderskåp
Bredd (engelska) Exteriör 27,79 tum