Läs mer
asecos™ Gascylinderskåp G-OD
Produktkod. 15976016 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 x rullramp (lackerad stålplåt) för 2 x 50-liters gasflaskor
1 x rullramp (lackerad stålplåt) för 3 x 50-liters gasflaskor
1 x rullramp (lackerad stålplåt) för 5 x 50-liters gasflaskor
Standard inredningsutrustning för 2 x 50 liters gasflaskor
Standard inredningsutrustning för 5 x 50 liters gasflaskor
Standardinredningsutrustning för 3 x 50 liters gasflaskor
Dörr stil:
Fast fönster
Fast fönster, Högerhängd
Vinge, Fönster med gångjärn
Vinge, Högerhängd, Fönster med gångjärn
Vinge, Högerhängd, Without Window
Vinge, Utan fönster
Antal dörrar:
1
2
Bärande kapacitet:
2 x 50 L gasolflaskor
3 x 50 l gasflaskor
Upp till 2 x 50 L gascylindrar
Upp till 5 x 50 L gascylindrar
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för utomhusbruk
Produktkod. 15976016
Brand: asecos™ 3073201532672
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för utomhusbruk
Säker och godkänd utomhusförvaring av brandfarliga eller giftiga gaser
  • Robust konstruktion och lång livslängd: helt galvaniserad och pulverlackerad strukturerad yta och bas i rostfritt stål
  • Ingen obehörig användning: låsbar vridspak (dörrar finns även med profilcylinder, kompatibel med låssystem)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Enkel montering av anslutningsrör och gaskopplingar: genomföringspunkter i skåpets tak
  • Ventilation: effektiv ventilation genom öppningar under dörrarna och vid bakväggen
Specifikationer
Konfiguration 1 x rullramp (lackerad stålplåt) för 2 x 50-liters gasflaskor
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 370 mm
Mått (D x B x H) Inredning 370 x 995 x 2070 mm
Mått (D x B x H) 400 x 1006 x 2149 mm
Dörr stil Fast fönster
För användning med (applikation) Säker och godkänd utomhusförvaring av brandfarliga eller giftiga gaser
Höjd (metrisk) Exteriör 2149 mm
Höjd (metrisk) interiör 2070 mm
Bärande kapacitet 3 x 50 l gasflaskor
Modell GOD.215.100.WDFW
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 135.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1006 mm
Bredd (metrisk) Interiör 995 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 15.75 in.
Höjd (engelska) Exteriör 84.61 in.
Material Stål
Produkttyp Gascylinderskåp
Bredd (engelska) Exteriör 39.61 in.