Läs mer
asecos™ Typ 30 Gascylinderskåp G-CLASSIC-30
Produktkod. 15251035 Handla allt asecos Produkter
Change view
Dörr stil:
Vinge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
15251035 Vinge Varje
1 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15251035 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3065100130652
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Ingen obehörig användning: luckor låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Enkel montering av anslutningsrör och gaskopplingar: stor invändig höjd (1890 mm), många genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till ett tekniskt utblås, jämn ventilation inuti skåpet
Certifikat
  • Brandmotstånd 30 minuter
  • typtestad i enlighet med EN 14470-2
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 30 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, CE-kompatibel
Djup (metrisk) Exteriör 615 mm
Djup (metrisk) interiör 479 mm
Beskrivning Gascylinderskåp
Mått (D x B x H) Inredning 479 x 1294 x 1874 mm
Mått (D x B x H) 615 x 1398 x 2050 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller giftiga gaser i arbetsområden för upp till 4 x 50 L gasflaskor
Höjd (metrisk) Exteriör 2050 mm
Höjd (metrisk) interiör 1874 mm
Inkluderar Standard monteringsskenor, flaskhållare och hopfällbar ramp
Bärande kapacitet 4 x 50 L gascylindrar
Modell G-Classic 30
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Bredd (metrisk) Exteriör 1398 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 24,52 tum
Höjd (engelska) Exteriör 80,71 tum
Material stålplåt
Produkttyp Gascylinderskåp
Bredd (engelska) Exteriör 55,04 tum