Beskrivning
- Gastank tryckregulator
- Med anslutningsdelar och 5-meters slang
- För användning med: serie C, CB
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gasflaska anslutningssats - för CO2, bestående av en gastank tryckregulator med anslutningsdelar och 5-meters slang |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series CB-S, CB, CBF |
| Material | Stål |
| Typ | Gasanslutning |
| För användning med (applikation) | För användning med CO 2 -gas |
| Inkluderar | 5 m slang, anslutningsdelar |
| Tryckområde | Max. tryck 10 bar |