Läs mer
OHAUS™ Golvstativ för gascylinder
Handla allt Ohaus Produkter
Höjd (metrisk):
152.000 mm
191.000 mm
273.000 mm
Längd (metrisk):
438 mm
464 mm
470 mm
Bredd (metrisk):
438.00 mm
464 mm
470 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Golvstativ |
| Material | Gjuten aluminium |
| För användning med (applikation) | Gascylinderstöd |
| Beskrivning | Klämma, stöd, 703 stativ, CLR-703 |
| Diameter (metrisk) | 464.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 152.000 mm |
| Höjd (engelska) | 6.00 tum. |
| Längd (metrisk) | 464 mm |
| Bredd (metrisk) | 464 mm |