Läs mer
R&L Enterprises™ Bänkmontering Gascylinderstöd
Produktkod. 10545784 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Cylindrar upp till 230 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10545784 Cylindrar upp till 230 mm dia. Varje
1 options
Produktkod. 10545784
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar risken för olyckor från fallande cylindrar eller läckande gaser, upp till 286 mm i diameter. R&L Enterprises™ Bänkmontering Gascylinderstöd levereras med monteringsinstruktioner.
  • Innehåller två skruvklämmor och hål för permanent fixering
  • Tungmetallfäste med brandsäkert rem och spänne
  • Fäst permanent eller tillfälligt på en bänkkant upp till 70 mm tjock
Specifikationer
Produkttyp Gascylinderstödbänkmontering
För användning med (utrustning) Cylindrar upp till 230 mm dia.