Läs mer
OHAUS™ Gascylinderstöd med kedja
Produktkod. 15702449 Handla allt Ohaus Produkter
Inkluderar:
Rem
Säker cylindermeddelande på remmen
Typ:
Bänkstöd
Väggstöd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15702449
Brand: OHAUS™ 30400028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Gascylinderstöd med kedja ger säkert stöd för att hålla glasföremål i upphöjda positioner.
  • Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
  • Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
  • Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Väggstöd
Material Gjuten aluminium
Inkluderar Rem
För användning med (applikation) Gascylinderstöd
Beskrivning Klämma, stöd, 717 kedja, CLR-717
Höjd (metrisk) 118 mm
Höjd (engelska) 4,63 tum.
Längd (engelska) 1,88 tum
Längd (metrisk) 48 mm
Bredd (engelska) 8,10 tum.
Bredd (metrisk) 206 mm