Läs mer
OHAUS™ Gascylinderstöd med kedja
Handla allt Ohaus Produkter
Inkluderar:
Rem
Säker cylindermeddelande på remmen
Typ:
Bänkstöd
Väggstöd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Väggstöd |
| Material | Gjuten aluminium |
| Inkluderar | Rem |
| För användning med (applikation) | Gascylinderstöd |
| Beskrivning | Klämma, stöd, 717 kedja, CLR-717 |
| Höjd (metrisk) | 118 mm |
| Höjd (engelska) | 4,63 tum. |
| Längd (engelska) | 1,88 tum |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Bredd (engelska) | 8,10 tum. |
| Visa mer |