Läs mer
R&L Enterprises™ Wall Mounting Gas Cylinder Support
Produktkod. 12995961 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Cylindrar upp till 230 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12995961 Cylindrar upp till 230 mm dia. Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12995961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.00 SEK
    454.09 SEK / Paket med 1
    Save 56.91 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Holds cylinders firmly and securely in a vertical position in the laboratory. R&L Enterprises™ Wall Mounting Gas Cylinder Supports are comprised of a curved nylon-coated steel bracket.
  • With plated chain
  • Suitable for use with cylinders up to 230mm in diameter
Specifikationer
Produkttyp Gas Cylinder Support Wall Fixing
För användning med (utrustning) Cylindrar upp till 230 mm dia.