Läs mer
Gasdetektorrör
Produktkod. 10179640
Change view
Mätområde:
5 till 23
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Mätområde Förpackningsstorlek
10179640 5 till 23 Paket med 8
1 options
Produktkod. 10179640 Leverantör Draeger Safety Leverantörsnummer 6728081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 SEK
    2562.59 SEK / Paket med 8
    Save 497.41 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Draeger rör är den mest använda formen av punktmätning inom industrin
Gasdetektorpump som är oberoende av externa energikällor och därför finns det inga användningsbegränsningar i områden med explosionsrisk.
Dräger rör är den mest använda formen av punktmätning inom industrin. Mer än 500 ämnen kan detekteras och mätas med hjälp av systemet. Typiska tillämpningar inkluderar: COSHH-övervakning, emissionsmätningar, kvalitetskontroll, processkontroll, tryckluftstestning, samt miljö- och nödberedskapsövervakning. Gas dras in i röret med hjälp av Accuro-bälgpumpen där den reagerar med kemikalier på ett bärarmaterial. I närvaro av målgasen sker en färgförändring och längden på denna missfärgning är proportionell mot koncentrationen. Koncentrationen kan bestämmas från den kalibrerade tryckta skalan på utsidan av röret.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Syre
För användning med (utrustning) Dräger Aerotest
Mätområde 5 till 23
Kvantitet 8 Pk.
Svarstid 1 min.