Läs mer
Draeger™ Gas Detectors
Produktkod. 15105904
Change view
Komponenter uppmätt:
Fosfin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Komponenter uppmätt Förpackningsstorlek
15105904 Fosfin Varje
1 options
Produktkod. 15105904 Leverantör Draeger™ Leverantörsnummer 8318974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Larmtyper Audible
Batteritid 5500 hr.
Djup (metriskt) 25 mm
Komponenter uppmätt Fosfin
Typ Gas Detector
Visningstyp LCD Screen
Höjd (metrisk) 64 mm
Fuktighetsområde 10 to 90 %
IP-betyg IP 65 - projection of water
Mätområde 0 to 20ppm
Tryckområde 700 to 1300 hPa
Upplösning 0.01ppm
Svarstid 10sec.
Provtyp Gas
Temperaturområde (metriskt) -20°C to +50°C
Vikt (metrisk) 120g
Bredd (metrisk) 84 mm