Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Gasdistributionsrör
Produktkod. 10708281
Change view
Porositet:
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
10708281 2 Varje
1 options
Produktkod. 10708281 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 07212225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    435.28 SEK / Paket med 1
    Save 104.72 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Gasdistributionsrör med central ring
  • Ytterrörsdiameter: 9 mm
  • Ringdiameter: 25 mm
  • Höjd: 250 mm
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Porositet 2
Kvantitet 1