Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Gasdistributionsrör, Centralring
Produktkod. 10539981
Change view
Porositet:
0
1
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
10539981 1 Varje
10430713 0 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10539981 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 07212125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    435.28 SEK / Paket med 1
    Save 104.72 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Ytterrörsdia.: 9 mm
  • Ringdia.: 25 mm
  • Höjd: 250 mm
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Porositet 1
Diameter (metrisk) Utsida 9 mm
Höjd (metrisk) 250 mm