Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Gasdistributionsrör, Centralring
Produktkod. p-7222551
Porositet:
0
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10430713
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07212025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Ytterrörsdia.: 9 mm
  • Ringdia.: 25 mm
  • Höjd: 250 mm
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Porositet 0
Diameter (metrisk) Utsida 9 mm
Höjd (metrisk) 250 mm