Läs mer
BOLA Gasfrits
Beskrivning
- Mikroporös PTFE med porstorlek 5 μm för stadig gnistrande gas.
- Lämplig för skrubbflaskor och kolonner med M 8x1-gänga samt för gasinloppsrör.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kontakter | 6 x 1 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Provvolym | 5 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 15 mm |