Läs mer
BOLA Gas Frits
Produktkod. 10388891
Kontakter:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Produktkod. 10388891
Brand: BOLA N150336
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gas Frits made of microporous PTFE
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kontakter 5 mm
Disponibel Reusable
Provvolym 5 μL
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 15 mm