Läs mer
Thermo Scientific™ Gasvakt för CO 2 -tank
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Belysning:
LED
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Minimera behovet av att ofta byta ut flaskor och minska risken för att ta slut på gas. Thermo Scientific™ Gasskydd för CO 2 och LN 2- tankar är fabriksinstallerade och inbyggda i specificerade CO 2- inkubatorer; specificera vid beställning av inkubatorn. Dessa system passar diskret inuti inkubatorns hölje och samverkar direkt med enhetens strömförsörjning och styrsystem.
- Fabriksinstallerade system övervakar CO 2 eller N 2 tryck i källtankar
- Byt automatiskt från en cylinder till en annan när tillförseln i den första tanken är slut (trycket faller under 15psi)
- Hörbara och visuella larm på inkubatorns kontrollpanel varnar för tankbyten och när båda tankarna är låga
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gasvakt, CO2 |
| Belysning | LED |
| Typ | Tillbehör, gasvakt för CO 2 -tank |