Läs mer
Deutsch Neumann™ Gasslangar för gasbrännare
Produktkod. 10654851
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
10 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida
10654851 10 mm
1 options
Produktkod. 10654851 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3700001
Beräknad leverans: 12-11-2026
För alla gaser som uppfyller DVGW Work Code G 260. Deutsch Neumann Gasslangar för gasbrännare är enl. enligt DIN 30 665 avsnitt 1.
  • Testad och registrerad
  • Arbetstryck till 100 mbar
Specifikationer
Produkttyp Gasslang
Längd (metrisk) 37 till 45 m
Diameter (metrisk) Insida 10 mm
Diameter (metrisk) Utsida 14 mm
För användning med (applikation) Gaser Meeting DVGW Work Code G 260