Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Gasinloppsrör med ventilstoppkran
Produktkod. 10589971
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog unitSize
10589971 NS 14/23 Varje
1 options
Produktkod. 10589971 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05086001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gasinloppsrör med ventilavstängningskran
  • Med ventilavstängningskran för dosering
  • Med olivglas (vinkel: 90° )
  • Med kon
  • NS14/23
  • Rörlängd från toppen av skarven: ca. 150 mm
  • Tillverkad av DURAN™ slang,
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Standard konisk fog NS 14/23