Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Gasinloppsrör, raka
Produktkod. p-7222601
Standard konisk fog:
Kon NS 24/29
Kon NS 29/32
NS 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11836114
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05080002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Raka luftläckagerör
  • Inbyggnadslängd: 200 mm
  • Med NS-kon och tunn kapillär (enkel att dra med brännare)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Standard konisk fog NS 19/26