Läs mer
Gas Arc™ Gas Regulator
Produktkod. 12900790
Encompass
Gaser uppmätt:
Bränsle Gas
Koldioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12900790
Brand: Gas Arc™ RAN01021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Specifikationer
Typ Gas Regulator
Gaser uppmätt Koldioxid
Inloppsmätartryck 870 psi
Max. Utloppstryck 0 to 150 psi
Tryckområde (inlopp) 870 psi
Tryckområde (utlopp) 0 to 150 psi
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.