Läs mer
Gas Arc™ Gas Regulator
Produktkod. 12980840
Encompass
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Gaser uppmätt:
Bränsle Gas
Koldioxid
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Gaser uppmätt
12980840 Varje -
12970820 Varje Bränsle Gas
12900790 Varje Koldioxid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12980840 Leverantör Gas Arc™ Leverantörsnummer VAA05002
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Specifikationer
Typ Gas Regulator
Inkluderar Outlet Valve