Läs mer
Gas Arc™ Gas Regulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Gaser uppmätt:
Bränsle Gas
Koldioxid
Beskrivning
- Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
- Two gauge single and multi stage
- Cylinder pressure up to 300bar
- Robust brass construction to meet industry requirements
- Tamper proof high flow safety relief valve
- Safety gauges to BS EN ISO 562
- Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
- Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
- Propane regulator is plugged
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gas Regulator |
| Inkluderar | Outlet Valve |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.