Läs mer
Integra Biosciences™ Gas Safety Tubing
Diameter (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
2m
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tube |
| För användning med (utrustning) | Gas Cartridge Adapters |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |