Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Gasprovtagningsrör
Produktkod. 10201901
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10201901 1000 ml Varje
10214631 350 ml Varje
11516944 150 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10201901 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05680070
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gasprovtagningsrör enl. enligt DIN 12473-1
  • Finns med eller utan munstycke (med gänga GL14 och septa)
  • Med två envägskranar NS 14 (med låsanordning)
  • Anslutningar: kapillärrör (yttre dia. 8 mm, inre dia. 2,7 mm)
  • Glas oliv (yttre diameter 9 mm)
  • Med inskriptionsetikett
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Duran Glas
Inkluderar Utan munstycke