Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Gasprovtagningsrör
Produktkod. p-7222489
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10201901
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05680070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gasprovtagningsrör enl. enligt DIN 12473-1
  • Finns med eller utan munstycke (med gänga GL14 och septa)
  • Med två envägskranar NS 14 (med låsanordning)
  • Anslutningar: kapillärrör (yttre dia. 8 mm, inre dia. 2,7 mm)
  • Glas oliv (yttre diameter 9 mm)
  • Med inskriptionsetikett
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Duran Glas
Inkluderar Utan munstycke