Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Gasprovtagningsrör
Produktkod. 10122454
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10122454 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10122454 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05680158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1003.85 SEK / Paket med 1
    Save 486.15 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Gasprovtagningsrör enl. enligt DIN 12473-1
  • Inkluderar munstycke (med gänga GL14 och septa)
  • Med två envägskranar NS 14 (med låsanordning)
  • Anslutningar: kapillärrör (yttre dia. 8 mm, inre dia. 2,7 mm); glas oliv (yttre diameter 9 mm)
  • Med inskriptionsetikett
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Duran Slang
Inkluderar Munstycke (GL14) och septa
Kvantitet 1