Läs mer
Trajan™ Gastäta Autosampler-sprutor
Volym (metrisk):
5μ L
100 μl
Nålmätare:
22 G
23 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
För användning med (utrustning):
CTC, Carlo Erba , Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS800
PerkinElmer Autosystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sprutnålar har en konspets om inget annat anges.
Beställningsinfo
Ytterligare sprutor finns tillgängliga för andra autosamplers tillverkade av tillverkarna som representeras här, samt sprutor för Unicam™ , Waters™ , och Siemens™ instrument. För information, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.71 mm |
| För användning med (applikation) | Vätskekromatologi med hög prestanda |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 100F-C/T-GT-LC |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| För användning med (utrustning) | CTC, Carlo Erba , Fisons Autosampler |
| Visa mer |