Läs mer
Trajan™ Gastäta Autosampler-sprutor
Produktkod. p-8601032
Volym (metrisk):
5μ L
100 μl
Nålmätare:
22 G
23 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
För användning med (utrustning):
CTC, Carlo Erba , Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS800
PerkinElmer Autosystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12997556
Brand: Trajan™ 005330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Byt ut sprutor för Agilent™ Teknik, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , och mer
Sprutnålar har en konspets om inget annat anges.
Beställningsinfo
Ytterligare sprutor finns tillgängliga för andra autosamplers tillverkade av tillverkarna som representeras här, samt sprutor för Unicam™ , Waters™ , och Siemens™ instrument. För information, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Vätskekromatologi med hög prestanda
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 100R-C/T-GT-LC
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
För användning med (utrustning) Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS800
Anslutningstyp Avtagbar