Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Gastät, fast nål Autosampler-spruta, konspets
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
500 μL
500 ml
Diameter (metrisk) inre nål:
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Längd (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE-spets (kolv) |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0,32 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63 mm |
| Produkttyp | Gastät |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| Längd (metrisk) nål | 85 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| Anslutningstyp | Fast |